Stampa…
(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32802-1G OR32802-5G
APOSOR32802-1GEA 234 EUR
APOSOR32802-1G APOSOR32802-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate 95%
(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973731
CAS Number: 881734-66-3