Stampa…
2-Methyl-2-morpholinopropanal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32800-1G OR32800-5G
APOSOR32800-1GEA 444 EUR
APOSOR32800-1G APOSOR32800-5G
2-Methyl-2-morpholinopropanal 95%
2-Methyl-2-morpholinopropanal
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 157,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663791
CAS Number: 16042-91-4