Stampa…
4-tert-Butylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
OR3280-100G OR3280-10G OR3280-25G
APOSOR3280-100GEA 181 EUR
APOSOR3280-100G APOSOR3280-10G APOSOR3280-25G
4-tert-Butylbenzyl alcohol 98%
4-tert-Butylbenzyl alcohol
Formula: C₁₁H₁₆O
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di ebollizione: 139…140 °C/20mmHg
Densità: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004662
CAS Number: 877-65-6
EINECS: 212-894-1