Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR32799-1G OR32799-25G OR32799-5G
APOSOR32799-1GEA 176 EUR
APOSOR32799-1G APOSOR32799-25G APOSOR32799-5G
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570063
CAS Number: 27993-56-2