Stampa…
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)-1-ethanone, 2-Hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, α-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
OR32798-1G OR32798-5G
APOSOR32798-1GEA 336 EUR
APOSOR32798-1G APOSOR32798-5G
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 97%
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004668
CAS Number: 4136-21-4