6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-(4-Benzylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
Formula:
C₁₇H₁₉N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973728 CAS Number: 886360-69-6 |