6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)pyridine-3-carbaldehyde
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973726 CAS Number: 886360-67-4 |