Stampa…
6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Piperidin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32793-1G OR32793-5G
APOSOR32793-1GEA 444 EUR
APOSOR32793-1G APOSOR32793-5G
6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
6-Piperidinonicotinaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Peso molecolare: 190,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117814
CAS Number: 241816-11-5