Stampa…
5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
OR32788-1G OR32788-5G OR32788-25G
APOSOR32788-1GEA 139 EUR
APOSOR32788-1G APOSOR32788-5G APOSOR32788-25G
5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formula: C₉H₉BrN₂O
Peso molecolare: 241,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03787138
CAS Number: 113893-02-0