Stampa…
5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N-[(5-Methylfuran-2-yl)methylidene]hydroxylamine
OR32786-1G OR32786-25G OR32786-5G
APOSOR32786-1GEA 176 EUR
APOSOR32786-1G APOSOR32786-25G APOSOR32786-5G
5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
5-Methyl-2-furaldehyde oxime
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00482440
CAS Number: 32750-36-0