Stampa…
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenylquinolin-4(1H)-one
OR32781-1G OR32781-5G
APOSOR32781-1GEA 234 EUR
APOSOR32781-1G APOSOR32781-5G
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone 95%
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone
Formula: C₁₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 237,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00451324
CAS Number: 31588-18-8