Stampa…
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32780-1G OR32780-5G
APOSOR32780-1GEA 24.4 EUR
APOSOR32780-1G APOSOR32780-5G
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 95%
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine
Formula: C₈H₁₁ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425769
CAS Number: 17321-24-3