Stampa…
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32774-1G OR32774-5G
APOSOR32774-1GEA 176 EUR
APOSOR32774-1G APOSOR32774-5G
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole
Formula: C₁₂H₁₄N₂S
Peso molecolare: 218,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01815501
CAS Number: 51784-73-7