Stampa…
4-Bromothiophene-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3277-1G OR3277-5G
APOSOR3277-1GEA 115 EUR
APOSOR3277-1G APOSOR3277-5G
4-Bromothiophene-3-carbaldehyde
4-Bromothiophene-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₃BrOS
Peso molecolare: 191,05 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C/5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318960
CAS Number: 18791-78-1