Stampa…
2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32769-1G OR32769-5G
APOSOR32769-1GEA 132 EUR
APOSOR32769-1G APOSOR32769-5G
2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide 95%
2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01838235
CAS Number: 31844-92-5