Stampa…
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32765-1G OR32765-5G
APOSOR32765-1GEA 299 EUR
APOSOR32765-1G APOSOR32765-5G
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₆ClNO₃
Peso molecolare: 293,75 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00975047
CAS Number: 338748-81-5