Stampa…
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-6-(methoxymethyl)-2-phenylpyrimidine
OR32761-1G OR32761-5G
APOSOR32761-1GEA 444 EUR
APOSOR32761-1G APOSOR32761-5G
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O
Peso molecolare: 234,69 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00794769
CAS Number: 325685-59-4