Stampa…
3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32751-1G OR32751-5G
APOSOR32751-1GEA 168 EUR
APOSOR32751-1G APOSOR32751-5G
3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid 95%
3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086369
CAS Number: 53515-22-3