Stampa…
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32750-1G OR32750-5G
APOSOR32750-1GEA 168 EUR
APOSOR32750-1G APOSOR32750-5G
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
Peso molecolare: 255,71 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00664522
CAS Number: 339276-34-5