Stampa…
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32748-1G OR32748-5G
APOSOR32748-1GEA 299 EUR
APOSOR32748-1G APOSOR32748-5G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide
Formula: C₁₀H₉Cl₂NO₂
Peso molecolare: 246,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935966
CAS Number: 65925-78-2