Stampa…
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32747-1G OR32747-5G
APOSOR32747-1GEA 299 EUR
APOSOR32747-1G APOSOR32747-5G
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 211,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00232082
CAS Number: 65925-79-3