Stampa…
5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32739-1G OR32739-5G
APOSOR32739-1GEA 299 EUR
APOSOR32739-1G APOSOR32739-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₁₂H₇ClN₂O
Peso molecolare: 230,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231524
CAS Number: 35982-98-0