Stampa…
4-Chloro-N-(2-pyrimidinyl)butanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32737-1G OR32737-25G OR32737-5G
APOSOR32737-1GEA 176 EUR
APOSOR32737-1G APOSOR32737-25G APOSOR32737-5G
4-Chloro-N-(2-pyrimidinyl)butanamide 95%
4-Chloro-N-(2-pyrimidinyl)butanamide
Formula: C₈H₁₀ClN₃O
Peso molecolare: 199,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00664561
CAS Number: 27179-31-3