6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32728-1G
OR32728-5G
APOSOR32728-1GEA
234
EUR
APOSOR32728-1G
APOSOR32728-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile
Formula:
C₁₀H₆ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052359 CAS Number: 57543-67-6 |