Stampa…
Nicotinanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR32725-5G OR32725-1G
APOSOR32725-5GEA 72.5 EUR
APOSOR32725-5G APOSOR32725-1G
Nicotinanilide 95%
Nicotinanilide
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
Punto di fusione: 119…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023572
CAS Number: 1752-96-1