Stampa…
8-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32723-1G OR32723-5G
APOSOR32723-1GEA 244 EUR
APOSOR32723-1G APOSOR32723-5G
8-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid 95%
8-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 57543-59-6