Stampa…
3-Bromo-2-formylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OR3272-1G OR3272-500MG
APOSOR3272-1GEA 61.1 EUR
APOSOR3272-1G APOSOR3272-500MG
3-Bromo-2-formylpyridine
3-Bromo-2-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
Peso molecolare: 186,01 g/mol
Punto di fusione: 62…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781220
CAS Number: 405174-97-2