Stampa…
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32715-1G OR32715-5G
APOSOR32715-1GEA 122 EUR
APOSOR32715-1G APOSOR32715-5G
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-(cyanomethoxy)benzenecarboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01924694
CAS Number: 1641-00-5