Stampa…
4'-Chloroacetophenone oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone oxime
OR32714-1G OR32714-25G OR32714-5G
APOSOR32714-1GEA 139 EUR
APOSOR32714-1G APOSOR32714-25G APOSOR32714-5G
4'-Chloroacetophenone oxime 95%
4'-Chloroacetophenone oxime
Formula: C₈H₈ClNO
Peso molecolare: 169,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02609517
CAS Number: 1956-39-4