Stampa…
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3271-100G OR3271-25G OR3271-5G
APOSOR3271-100GEA 171 EUR
APOSOR3271-100G APOSOR3271-25G APOSOR3271-5G
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
2-Bromo-5-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
Punto di fusione: 104…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115419
CAS Number: 149806-06-4