Stampa…
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32702-1G OR32702-5G
APOSOR32702-1GEA 198 EUR
APOSOR32702-1G APOSOR32702-5G
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Punto di fusione: 29…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00468694
CAS Number: 31992-43-5