Stampa…
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3270-100G OR3270-25G OR3270-5G
APOSOR3270-100GEA 121 EUR
APOSOR3270-100G APOSOR3270-25G APOSOR3270-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO₂
Peso molecolare: 201,02 g/mol
Punto di fusione: 130…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03033065
CAS Number: 2973-80-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III