Stampa…
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32695-1G OR32695-5G
APOSOR32695-1GEA 66.9 EUR
APOSOR32695-1G APOSOR32695-5G
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one 95%
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Formula: C7H5N3O
Peso molecolare: 147,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234707
CAS Number: 24410-19-3