Stampa…
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-1-(pyrazin-2-yl)prop-2-en-1-one
OR32689-1G OR32689-5G
APOSOR32689-1GEA 444 EUR
APOSOR32689-1G APOSOR32689-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one
Formula: C₉H₁₁N₃O
Peso molecolare: 177,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02325230
CAS Number: 111781-53-4