Stampa…
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-tert-Butylcyclohexylidene)hydroxylamine
OR32681-1G OR32681-25G OR32681-5G
APOSOR32681-1GEA 180 EUR
APOSOR32681-1G APOSOR32681-25G APOSOR32681-5G
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime 95%
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime
Formula: C₁₀H₁₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 4701-98-8