Stampa…
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32676-1G OR32676-5G
APOSOR32676-1GEA 176 EUR
APOSOR32676-1G APOSOR32676-5G
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₀N₂O
Peso molecolare: 222,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425762
CAS Number: 90514-72-0