Stampa…
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32675-1G OR32675-5G
APOSOR32675-1GEA 234 EUR
APOSOR32675-1G APOSOR32675-5G
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione
Formula: C₁₄H₁₆O₂
Peso molecolare: 216,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425758
CAS Number: 29638-71-9