Stampa…
2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
OR32673-1G OR32673-5G
APOSOR32673-1GEA 161 EUR
APOSOR32673-1G APOSOR32673-5G
2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine 95%
2-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Formula: C₁₀H₁₆N₄
Peso molecolare: 192,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01704018
CAS Number: 5028-17-1