Stampa…
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-ethanamine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine
OR32663-1G OR32663-5G OR32663-25G
APOSOR32663-1GEA 176 EUR
APOSOR32663-1G APOSOR32663-5G APOSOR32663-25G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-ethanamine, grado tecnico
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-ethanamine
Formula: C₆H₁₀N₂
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Densità: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 83,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00958089
CAS Number: 29709-35-1