Stampa…
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32662-1G OR32662-5G
APOSOR32662-1GEA 299 EUR
APOSOR32662-1G APOSOR32662-5G
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅IN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02186210
CAS Number: 478040-59-4