Stampa…
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3266-1G OR3266-5G
APOSOR3266-1GEA 58.2 EUR
APOSOR3266-1G APOSOR3266-5G
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
3-Bromo-2-furaldehyde
Formula: C₅H₃BrO₂
Peso molecolare: 174,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368224
CAS Number: 14757-78-9