Stampa…
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32658-1G OR32658-5G
APOSOR32658-1GEA 444 EUR
APOSOR32658-1G APOSOR32658-5G
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₅H₁₉N₃O
Peso molecolare: 257,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663789
CAS Number: 886360-89-0