Stampa…
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32656-1G OR32656-5G
APOSOR32656-1GEA 43 EUR
APOSOR32656-1G APOSOR32656-5G
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 95%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Formula: C₁₀H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00963857
CAS Number: 1552-92-7