Stampa…
5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetyl-6-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-Acetyl-6-methylpyridin-2(1H)-one
OR32644-1G OR32644-5G
APOSOR32644-1GEA 444 EUR
APOSOR32644-1G APOSOR32644-5G
5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone 95%
5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01814812
CAS Number: 5220-65-5