Stampa…
1-Phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32630-1G OR32630-25G OR32630-5G
APOSOR32630-1GEA 125 EUR
APOSOR32630-1G APOSOR32630-25G APOSOR32630-5G
1-Phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
1-Phenyl-1H-imidazole-2-thiol
Formula: C₉H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127929
CAS Number: 17452-09-4