Stampa…
2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]ethan-1-amine
OR32629-1G OR32629-5G
APOSOR32629-1GEA 205 EUR
APOSOR32629-1G APOSOR32629-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine
Formula: C₈H₁₀ClNS
Peso molecolare: 187,69 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215613
CAS Number: 36155-35-8