Stampa…
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32621-1G OR32621-25G OR32621-5G
APOSOR32621-1GEA 176 EUR
APOSOR32621-1G APOSOR32621-25G APOSOR32621-5G
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol
Formula: C₉H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 186,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172032
CAS Number: 1200-15-3