Stampa…
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32620-1G OR32620-5G
APOSOR32620-1GEA 299 EUR
APOSOR32620-1G APOSOR32620-5G
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 60633-78-5