Stampa…
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32612-1G OR32612-25G OR32612-5G
APOSOR32612-1GEA 176 EUR
APOSOR32612-1G APOSOR32612-25G APOSOR32612-5G
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Formula: C₁₄H₁₉N₃
Peso molecolare: 229,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202004
CAS Number: 92326-91-5