2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32608-1G
OR32608-5G
APOSOR32608-1GEA
219
EUR
APOSOR32608-1G
APOSOR32608-5G
2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
2-Amino-N-benzylbenzamide
Formula:
C₁₄H₁₄N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00232073 CAS Number: 5471-20-5 |